Learn More
RETSCH CRYOMILL 100-240V - 50/60HZ
Artikelnummer. 13454886 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
100/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
13454886 100/240 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13454886 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 20.749.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14375.00 CHF
    12427.68 CHF / 1 Stück
    Sparen 1947.32 CHF
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für kryogenes Mahlen. Retsch™ CryoMills bieten leistungsstarkes Schlagkugel-Fräsen, das eine perfekte Mahleffizienz ermöglicht.
  • Leistungsstarke Kaltvermahlung durch Stöße und Reibung, bis zu 30 Hz
  • 3 Verschiedene Mahlmodi (tiefkalt, trocken oder feucht bei Umgebungstemperatur)
  • Geschlossenes LN2-System (Autofill) gibt hohe Sicherheit, vermeidet jeglichen Kontakt des Anwenders mit LN2
  • Verschraubbare Mahlbecher sorgen für anwenderfreundliche, verlustfreie Vermahlung
  • Große Auswahl an Zubehör, einschließlich verschiedener LN2 -Zuführsysteme, Becher- und Kugelgrößen, Adaptergestelle, Materialien
  • Niedriger LN2-Verbrauch
  • Klar strukturierte Anwenderoberfläche, Speicher für 9 SOPs
  • Programmierbare Kühl- und Mahlzyklen (10 s bis 99 min)
  • Keramikbecher erhältlich
Spezifikation
Produkttyp CryoMill
Zertifizierung/Konformität CE-zertifiziert
Abmessungen (L x B x H) 675 x 385 x 370 mm
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Landwirtschaft, Biologie, Chemie/Kunststoffe, Baumaterialien, Ingenieurwesen/Elektronik, Umwelt/Recycling, Lebensmittel, Geologie/Metallurgie, Glas/Keramik, Medizin/Pharmazeutika
Höhe (metrisch) 370 mm
IP-Schutzart IP30.
Länge (metrisch) 675 mm
Phase 1 Phase
Spannung 100/240 V
Breite (metrisch) 385 mm
Frequenz 50/60 Hz