Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ IVF-Zubehör
Zubehör umfasst Halter und Kappen für IVF-Applikationen, zur Verwendung mit Thermo Scientific CryoMed Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung.
Marke: Thermo Scientific™ 4000714
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Zubehör umfasst Halter und Kappen für IVF-Applikationen, zur Verwendung mit Thermo Scientific CryoMed Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung.
Zur Verwendung in CryoMed Tiefkühlgeräten 7456, 7457, 7475, 7458, 7459, 7476.Spezifikation
Stockhalter für 1.2 -und 2.0- Fläschchen | |
Sechs 1,2 mL oder fünf 2 ml Vials | |
Alle CryoMed Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung | |
Halter |