Learn More
Globe Scientific Cryogenic Vial Cap Inserts
Artikelnummer. 31923933
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Assorted
Blue
Gray
Green
Lavender
Orange
Pink
Red
White
Yellow
Packungsgröße:
1000 Stück
600 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
31923933 Orange 1000 Stück
31922557 Gray 1000 Stück
31922661 Assorted 600 Stück
31923446 Blue 1000 Stück
31923359 Green 1000 Stück
31922826 Pink 1000 Stück
31922860 Red 1000 Stück
31921726 Lavender 1000 Stück
31922567 White 1000 Stück
31923480 Yellow 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 31923933 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 30079N
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal for color coding and sample identification.
  • Made from polypropylene
  • Nest easily into place on both internal and external caps
Spezifikation
Farbe Orange
Material Polypropylene
Sterilität Non-sterile