Learn More
Heathrow Scientific™ Boxen für Kryoröhrchen
Wählen der erforderlichen Größe des Kartons und Anpassen der Trennwand an die gewünschten Röhrchenanforderungen Heathrow Scientific™ Boxen für Kryofläschchen bestehen aus Karton mit Belüftungsöffnungen, um die Luftzirkulation zu ermöglichen.
53.10 CHF - 3465.00 CHF
Spezifikation
Material | Pappe |
---|---|
Form | Quadratisch |
Typ | Kryobox |
Aufnahmevermögen | 1,5 bis 2 ml-Röhrchen |
Enthält | Deckel |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11394015
|
Heathrow Scientific™
HS2860B |
7,5 cm | Weiß |
58.20 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12305043
|
Heathrow Scientific™
HS2860C |
5 cm | Sortiert (Blau, Rot, Gelb) |
3465.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11374015
|
Heathrow Scientific™
HS2860A |
5 cm | Weiß |
53.10 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Lagerung in flüssigem Stickstoff2oder in mechanischen Tiefkühlgeräten
- Farben ermöglichen eine einfache Identifizierung und Sortierung
- Untere Belüftungsöffnungen ermöglichen eine schnellere Zirkulation und Entfernung von Kaltluft, Dampf oder flüssigem Stickstoff2
- Alle Boxen haben eine Stellfläche von 133 x 133 mm, Auswahl an zwei verschiedenen Höhen
- Trennfächer sind separat zu bestellen
Spezifikation
Pappe | |
Kryobox | |
Deckel | |
5,2 in. | |
5,2 in. |
Quadratisch | |
1,5 bis 2 ml-Röhrchen | |
12/Packung | |
13,3 cm | |
13,3 cm |