Learn More
Heathrow Scientific™ Boxen für Kryofläschchen
Artikelnummer. 11394015 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Verschieden (Blau, Rot, Gelb)
Weiß
Höhe (metrisch):
5 cm
7,5 cm
Packungsgröße:
12 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Höhe (metrisch) Packungsgröße
11394015 Weiß 7,5 cm 12 Stück
12305043 Verschieden (Blau, Rot, Gelb) 5 cm 12 Stück
11374015 Weiß 5 cm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394015 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. HS2860B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.40 CHF
    32.16 CHF / 12 Stück
    Sparen 5.24 CHF
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wählen der erforderlichen Größe des Kartons und Anpassen der Trennwand an die gewünschten Röhrchenanforderungen Heathrow Scientific™ Boxen für Kryofläschchen bestehen aus Karton mit Belüftungsöffnungen, um die Luftzirkulation zu ermöglichen.
  • Zur Lagerung in LN2 oder in mechanischen Tiefkühlgeräten
  • Farben ermöglichen eine einfache Identifizierung und Sortierung
  • Untere Belüftungsöffnungen ermöglichen eine schnellere Zirkulation und Entfernung von Kaltluft, Dampf oder LN2
  • Alle Boxen haben eine Stellfläche von 133 x 133 mm, zwei verschieden Höhen auswählbar
  • Trennfächer sind separat zu bestellen
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Karton
Form Quadratisch
Typ Kryobox
Aufnahmevermögen 1,5 bis 2 ml-Röhrchen
Enthält Deckel
Menge 12/Packung
Abmessungen (L x B x H) 133 x 133 x 75 mm
Länge (angloamerikanisch) 5,2 in.
Länge (metrisch) 13,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,2 in.
Breite (metrisch) 13,3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Höhe (metrisch) 7,5 cm