Learn More
GA International Cryogenic Thermal-Transfer Labels for Frozen Vials and Tubes
Artikelnummer. 17871058
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
22,2 x 22,2 mm mit 22,2 mm Umwickelung
25,4 x 19.1 mm
25.4 x 15.9 mm mit 35 mm Umwickelung
28.6 x 44.5 mm
31.75 x 19.05 mm mit 12.7 mm Umwickelung
34 x 25.4 mm mit 35 mm Umwickelung
41,3 x 50,8 mm
44,4 x 13,9 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 25,4 mm
53,9 x 15,9 mm
76,2 x 38,1 mm
82,6 x 15,9 mm
96,5 x 13,9 mm
Durchmesser (metrisch):
25,4 mm
38,1 mm
76,2 mm
Enthält:
Nicht perforiert
Perforiert
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
2500 Stück
3000 Stück
4000 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 17871058
Marke: GA International L2FS7C32WH
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Thermal-transfer cryogenic labels that rapidly adhere to already frozen surfaces under deep-freeze conditions and are designed for use in a variety of lab applications.
  • Can adhere quickly to already frozen vials and tubes (no thawing required)
  • Ideal for long-term storage in cryogenic conditions (-196°C)
  • Printable with all common thermal-transfer printer brands
Spezifikation
Klebstofftyp Permanent
Farbe White, Transparent
Ausführung Gloss
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Enthält Perforiert
Etiketten pro Zeile 1 Label
Menge 2000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321°F to +212°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +100°C
Dimensions (LxW) 76,2 x 38,1 mm
Länge (angloamerikanisch) 1.5 in.
Länge (metrisch) 38.1 mm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76.2 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Durchmesser (metrisch) 76,2 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.