Learn More
Bel-Art™ Etiketten zur Kryolagerung
Artikelnummer. 16584670
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb, Rot, Purpur, Blau, Grün
Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte):
0.5 bis 1.5 ml-Röhrchen
1,5 x 2 ml-Röhrchen
Form:
Rechteck
Rund
Menge:
1000/Packung
5000 Rollen, 1 Rolle/Packung
Packungsgröße:
1 Rollen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) Form Menge unitSize
16584670 Gelb, Rot, Purpur, Blau, Grün 0.5 bis 1.5 ml-Röhrchen Rund 5000 Rollen, 1 Rolle/Packung 1 Rollen
17779109 Weiß 1,5 x 2 ml-Röhrchen Rechteck 1000/Packung 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16584670 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F134929502
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Extremen Kältebedingungen standhalten, einschließlich der Beachtung von flüssigem Stickstoff.
  • Starker, dauerhafter Klebstoff sorgt für Haftung auf Glas, Kunststoff und Karton.
  • Proben für die kurz- oder langfristige Kühllagerung organisieren und beschriften.
  • Erhältlich als Bögen oder Rollen
  • Für -196 °C Umgebungen
  • Punkt- und rechteckige Etiketten, passend für Kryoröhrchen von 0,5 bis 2 ml.
  • Rechteck 67 x 25 mm für die Beschriftung von großen Röhrchen, Kryoboxen und Gestellen
  • Insgesamt 7 mil dickes beschichtetes Etikett
  • Zur Verwendung mit nicht wasserlöslichen Druckerfarben und Markern/Stiften oder mit Stiften für nasse Oberflächen
  • Zum einfachen Entfernen von Etiketten verwenden Sie Label-Off™ Etikettenentferner
  • Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Permanent
Beschichtung Laminat
Farbe Gelb, Rot, Purpur, Blau, Grün
Display Leerwert
Ausführung Seidenmatt
Format Rolle
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Anzeigetext Keine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für -196 °C Umgebungen
Zur Verwendung mit (Geräte) 0.5 bis 1.5 ml-Röhrchen
Menge 5000 Rollen, 1 Rolle/Packung
Form Rund
Größe (metrisch) 9,5 mm Durchmesser
Abmessungen (L x B) 9.5 x 9.5 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,375 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,375 in.
Breite (metrisch) 9.5 mm
Durchmesser (metrisch) 9.5 mm