Learn More
Sperian™ Kryo-Handschuhe
Artikelnummer. 11876920
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
9
10
11
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
11876920 11 1 Stück
12201448 9 1 Stück
12201458 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11876920 Lieferant Sperian™ Lieferanten-Nr. 205868511
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Schutz vor kleinen Tropfen flüssigen Gases bis -170 °C. Sperian™ Honeywell™ Kryohandschuhe sind durchgehend mit 2 Schichten Aluminium/Fleece gefüttert.
  • Wasserabweisendes Rindsleder mit Silikon
  • Gunn Cut, Flügeldaumen, griffiger Stil
  • Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
  • 200 mm Manschette aus Spaltleder
  • Velcro™ Klettverschluss an der Seite der Handfläche
  • Manschette bietet einen guten Schutz des Unterarms vor mechanischen Gefahren und begrenzt das Risiko eines Eindringens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kryohandschuhe
Größe 11
Dicke (metrisch) 1,1/1,3 mm
Beständig gegen Widerstandsfähig gegenüber leitender Kälte: 2, widerstandsfähig gegenüber Kontaktkälte: 2
Reißfestigkeit 2
Länge (metrisch) 400 mm