Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h rechts mit 5 Einlegeböden
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Tiefkühlschrank mit 5 Einlegeböden verfügt über eine Außentür mit rechtem Griff
auf Anfrage
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 740 l |
---|---|
Temperatur (Sollwert) | Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min |
Ausführung der Tür | Versiegelt, isoliert |
Innentüren | 3 |
Scharnierseite | Links |
Beschreibung
- Klassische LED-Anzeige
- Grüne Kühlflüssigkeiten
- Luftgekühlt
- Griff: Rechte Seite
- 5 Einlegeböden innen
- 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
- Volumen: 740 l (26,1 Fuß3)
- Verbraucht 11,8 kWh/Tag (grün; -80 °C; 230 V))
- Kann bis zu 57.600 Kassetten aufnehmen
- Abkühldauer auf -80 °C: Bis zu 4 h 10 min
- Innenseite: Edelstahl
- Außenabmessungen: Pulverbeschichteter Stahl
- Polyurethanschaum, Vakuum-Isolationsauskleidung
- 5 Fächer mit 3 isolierten und versiegelten Innentüren
Spezifikation
740 l | |
Versiegelt, isoliert | |
Links | |
Edelstahl | |
5 | |
91,5 x 109,9 x 197,3 cm | |
100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz | |
R290 / R170 |
Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min | |
3 | |
Polyurethanschaum, Vakuum-Isolationsauskleidung | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
LED | |
62,1 × 86,5 × 139 cm | |
Verbrauch: 11,8 kWh/Tag | |
Proben (57.600) |