Learn More
Eppendorf™ CryoCube, Premium& HEF CO₂ - Notstromversorgung, 230 V
Artikelnummer. 11632834
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
11632834 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11632834 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. U90430008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2175.00 CHF
    1837.93 CHF / 1 Stück
    Sparen 337.07 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Eppendorf Backup-Systemen brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, wenn es zu einem Stromausfall kommt. Ausgestattet mit einer Batteriesicherung halten diese Ihre Gefrierproben für eine vorübergehende Dauer auf einer voreingestellten Temperatur. Sie können werkseitig mit Ihrem Tiefkühlgerät installiert oder vor Ort nachgerüstet werden.
CO2-Notstromsystem, 230 V/50 Hz, CryoCube™ F570-Serie CryoCube™ FC660-Serie, Premium und HEF™ - Ausgestattet mit einer Notstromversorgung, um den Inhalt Ihres Gefrierschranks im Falle eines Stromausfalls vorübergehend zu schützen. - Erhältlich in flüssigem CO2 und LN2. Flüssiges CO2 kann Temperaturen zwischen -50 °C aufrechterhalten°C und -70 °C, wohingegen LN2 bis zu -85 °C heruntergekühlt werden kann.°C – Beide Systeme können werkseitig mit Ihrer Gefrierschrankbestellung installiert oder vor Ort nachgerüstet werden – Info: CO2 und LN2 sind keine austauschbaren Systeme – Für Premium U410; U410 HEF; CryoCube F570-Serie; CryoCube FC660-Serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Tiefkühlgeräte
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz