Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740 Rack
Beschreibung
- Seitlicher Zugangsschrank (MAX)
- Material: Edelstahl
- Für ULT-Gefrierschränke: CryoCube™ F740-Serie, 3-Abteil
- Für ULT-Gefrierschränke: CryoCube F740-Serie, 3-Abteil
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Grau |
| Aufnahmevermögen | Boxen |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 8 |
| Form | Rechteckig |
| Stapelbar | Nein |
| Sterilität | Nicht steril |
| Abmessungen (L x B x H) | 56.9 × 13.9 × 27.7 cm |
| Länge (metrisch) | 563 mm |
| Mehr anzeigen |