Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740 Rack
Artikelnummer. 17966250
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
277 mm
330 mm
339 mm
343 mm
406 mm
414 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
17966250 339 mm 1 Stück
17976250 277 mm 1 Stück
17956250 330 mm 1 Stück
17946250 343 mm 1 Stück
17996250 406 mm 1 Stück
17986250 414 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17966250 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6001081910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 CHF
    188.64 CHF / 1 Stück
    Sparen 42.36 CHF
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CryoCube™ Das F740 Rack bietet eine umfassende Lagerung von Proben in einem Ultratiefkühlschrank mit Metallgestellen, die eine optimale Raumnutzung und ein einfaches Umstellen der Probenboxen ermöglichen.
  • Seitlicher Zugangsschrank (MAX)
  • Material: Edelstahl
  • Für ULT-Gefrierschränke: CryoCube™ F740-Serie, 3-Abteil
  • Für ULT-Gefrierschränke: CryoCube F740-Serie, 3-Abteil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Grau
Aufnahmevermögen Boxen
Material Edelstahl
Positionen 20
Form Rechteckig
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Abmessungen (L x B x H) 56.9 × 13.9 × 33.9 cm
Länge (metrisch) 563 mm
Enthält Gestell
Produkttyp Gestell für Tiefkühlgerät
Einschübe Keine
Höhe (metrisch) 339 mm
Array 4 x 5
Breite (metrisch) 140 mm