Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Click to view available options
Array:
4 x 3
4 x 4
4 x 5
4 x 2
4 x 6
4 x 8
Höhe (metrisch):
276 mm
324 mm
331 mm
334 mm
412 mm
414 mm
449 mm
Einschübe:
2 Stufen
3 Stufen
4 Stufen
5
6
8
Abmessungen (L x B x H):
5,5 x 22,2 x 17,7 Zoll
5,5 x 22.2 x 10.9 in.
5,5 x 22.2 x 12.8 in.
5,5 x 22.2 x 13 in.
5,5 x 22.2 x 16.2 in.
5,5 x 22.2 x 16.3 in.
5.5 x 22.2 x 13,5 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stainless steel rack for boxes
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Rack |
| Produkttyp | Freezer Rack |
| Array | 4 x 6 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Gray |
| Aufnahmevermögen | Boxes |
| Material | Stainless Steel |
| Positionen | 24 |
| Form | Rechteckig |
| Einschübe | 6 |
| Mehr anzeigen |