Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Artikelnummer. 17887917
Ansicht ändern
Click to view available options
Array:
4 x 3
4 x 4
4 x 5
4 x 2
4 x 6
4 x 8
Höhe (metrisch):
276 mm
324 mm
331 mm
334 mm
412 mm
414 mm
449 mm
Einschübe:
2 Stufen
3 Stufen
4 Stufen
5
6
8
Abmessungen (L x B x H):
5,5 x 22,2 x 17,7 Zoll
5,5 x 22.2 x 10.9 in.
5,5 x 22.2 x 12.8 in.
5,5 x 22.2 x 13 in.
5,5 x 22.2 x 16.2 in.
5,5 x 22.2 x 16.3 in.
5.5 x 22.2 x 13,5 in.
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Array Höhe (metrisch) Einschübe Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
17887917 4 x 5 334 mm 5 5.5 x 22.2 x 13,5 in. 1 Stück
15814108 4 x 8 449 mm 8 5,5 x 22,2 x 17,7 Zoll 1 Stück
17789988 4 x 3 414 mm 3 Stufen 5,5 x 22.2 x 16.3 in. 1 Stück
17894767 4 x 6 412 mm 6 5,5 x 22.2 x 16.2 in. 1 Stück
17372140 4 x 3 324 mm 3 Stufen 5,5 x 22.2 x 12.8 in. 1 Stück
17171812 4 x 2 276 mm 2 Stufen 5,5 x 22.2 x 10.9 in. 1 Stück
17877917 4 x 4 331 mm 4 Stufen 5,5 x 22.2 x 13 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17887917 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6001082910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00 CHF
    209.49 CHF / 1 Stück
    Sparen 18.51 CHF
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die umfassende Lagerung von Proben in einem ULT-Tiefkühlschrank basiert auf Lagerboxen.Die Boxen sollten in speziellen Tiefkühlregalen gelagert werden.Diese Metallregale ermöglichen eine optimale Raumausnutzung sowie eine einfache Umplatzierung der Proben
  • Edelstahlgestell für Kisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Grau
Aufnahmevermögen Boxen
Material Edelstahl
Positionen 20
Form Rechteckig
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) 64 mm (2,5 in.) Boxen
Abmessungen (L x B x H) 5.5 x 22.2 x 13,5 in.
Länge (metrisch) 563 mm
Enthält Gestell
Produkttyp Gestell für Tiefkühlgerät
Einschübe 5
Höhe (metrisch) 334 mm
Array 4 x 5
Breite (metrisch) 140 mm