Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Artikelnummer. 17171812
Click to view available options
Array:
4 x 3
4 x 4
4 x 5
4 x 2
4 x 6
4 x 8
Höhe (metrisch):
276 mm
324 mm
331 mm
334 mm
412 mm
414 mm
449 mm
Einschübe:
2 Stufen
3 Stufen
4 Stufen
5
6
8
Abmessungen (L x B x H):
5,5 x 22,2 x 17,7 Zoll
5,5 x 22.2 x 10.9 in.
5,5 x 22.2 x 12.8 in.
5,5 x 22.2 x 13 in.
5,5 x 22.2 x 16.2 in.
5,5 x 22.2 x 16.3 in.
5.5 x 22.2 x 13,5 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17171812
Marke: Eppendorf™ 6001082510
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die umfassende Lagerung von Proben in einem Ultratiefkühlgerät basiert auf Lagerungsboxen. Die Boxen sollten in den dafür bestimmten Racks für Ultratiefkühlgeräte gelagert werden. Diese Metall-Racks ermöglichen optimale Nutzung des vorhandenen Platzes sowie einfaches Wiederfinden der Probenboxen.
  • Stainless steel rack for boxes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Rack
Produkttyp Freezer Rack
Array 4 x 2
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Gray
Aufnahmevermögen Boxes
Material Stainless Steel
Positionen 8
Form Rechteckig
Einschübe 2 Stufen
Stapelbar No
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) 127 mm (5 in.) Boxes
Abmessungen (L x B x H) 5,5 x 22.2 x 10.9 in.
Länge (metrisch) 563 mm
Breite (metrisch) 140 mm
Höhe (metrisch) 276 mm