Learn More
Tenak™ X36 CRYOBOX 130MM HIGH WHITE 133X133MM .
Artikelnummer. 15270524 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
:
Abmessungen (L x B x H): 133 x 133 x 130 mm
Artikelnummer. 15270524
Marke: Tenak™ TE22080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für sichere Lagerung im Labor. TENAK™ Karton-Kryoboxen 133 x 133 mm sind aus Hartfaserkarton/Pappe.
  • Farbe: weiß
  • Wasserabweisend für längere Haltbarkeit
  • Trenner ist ebenfalls erhältlich
Spezifikation
Beschreibung Kryobox
Farbe Weiß
Material Pappe
Form Quadratisch
Typ Kryobox
Abmessungen (L x B x H) 133 x 133 x 130 mm
Länge (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 130 mm
Gewicht (metrisch) 0,11 kg