missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ CryoBlock Aluminium
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
96 Mikrozentrifugen- oder PCR-Röhrchen
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Ermöglicht kryogenes Mahlen mit hohem Durchsatz im Geno/Grinder.
- Hält Proben während der Gewebehomogenisierung und Zelllyse auf Flüssigstickstofftemperatur.
- Bewahrt Pestizide, RNA und Proteine für wärmeempfindliche Extraktionsmethoden.
- Erhöht die Ausbeute durch Mahlen von Proben bei Temperaturen unter Null.
- Langlebige Aluminiumkonstruktion.
- Verwendet je zwei Stück in der Standardspanneinheit, um sie in Balance zu halten.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kryoblock |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.02 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 0,6 ml |
| Beschreibung | Jedes Paar fasst bis zu 192 Röhrchen für eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 96 Mikrozentrifugen- oder PCR-Röhrchen |
| Aufnahmevermögen | 96 Fläschchen |
| Material | Aluminium |
| Verpackungsmenge | 2/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur