Learn More
Spex CertiPrep™ CRYO-STATION
Artikelnummer. 12567326 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Chills Kryoblocks vor dem Mahlen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12567326
Marke: Spex CertiPrep™ 2600
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Halten Sie Proben während ihrer Handhabung und vor oder nach dem Schleifen kalt
Eine spezielle Halterung für temperaturempfindliche Proben, die während der Verarbeitung mit SPEX SamplePrep Homogenisatoren gekühlt aufbewahrt werden müssen. Das geschlossene System wird automatisch oder manuell mit Flüssigstickstoff gefüllt. In die Cryostation können entweder Probenfläschchen und Kryopfannen gestellt werden, um die Proben kalt zu halten.
  • Für zwei Titerplatten oder drei Kryopfeile
  • Halten Sie Proben während ihrer Handhabung und vor oder nach dem Schleifen kalt
Spezifikation
Produkttyp Kryo-Station
Zur Verwendung mit (Geräte) Chills Kryoblocks vor dem Mahlen
Enthält Schneidbrett für die Vorbereitung temperaturempfindlicher Proben
Modell 2600