Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s™ Polypropylenröhrchen mit rundem Boden und Innengewindekappe, 5 ml
Aus hochwertigem Polypropylen, das eine hohe thermische Beständigkeit gewährleistet.
Marke: Greiner Bio-One 124276
Additional Details : Gewicht : 1.15200kg
Beschreibung
- Innengewinde hat Silikondichtung
- Mit ID-Schriftfeld
- Steril
- Nicht-pyrogenisch und nicht toxisch
- Enthält 100 weiße Deckeleinsätze
- Polyethylen-Gehäuse
- Durchm. x Höhe: 12.5 x 86 mm
Spezifikation
Röhrchen für Kryolagerung | |
Mit Schriftfeld | |
5 mL | |
Polypropylen | |
Beschriftungsfeld für ID, 100 weiße Deckeleinsätze und Polyethylengehäuse | |
Steril |
12,5 mm | |
Gelb | |
Rund | |
Innen | |
86 mm | |
Schraubgewinde |