Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s™ Polypropylenröhrchen mit rundem Boden und Innengewindekappe, 5 ml
Aus hochwertigem Polypropylen, das eine hohe thermische Beständigkeit gewährleistet.
Marke: Greiner Bio-One 124275
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Innengewinde hat Silikondichtung
- Mit ID-Schriftfeld
- Steril
- Nicht-pyrogenisch und nicht toxisch
- Enthält 100 weiße Deckeleinsätze
- Polyethylen-Gehäuse
- Durchm. x Höhe: 12.5 x 86 mm
Spezifikation
Naturfarben | |
Mit Schriftfeld | |
Nein | |
Polypropylen | |
50 | |
4.5 bis 5.0 ml | |
Ja | |
Schraubverschluss |
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei. Inhalt nicht zytotoxisch | |
Grün | |
Rundboden | |
300 | |
-196 °C bis +121 °C | |
Steril | |
Polypropylen |