Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s™ 4 ml-Röhrchen aus Polypropylen mit Rundboden und Schraubverschluss mit Außengewinde
Optimal zur Lagerung von Zellkulturen, Gewebeproben, mikrobiologischen Proben, Proben von menschlichem oder tierischem Gewebe sowie von Antikörper-, RNA-, DNA- und Proteinproben.
225.00 CHF
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10563831
|
Greiner Bio-One
127263 |
Naturfarben | Star Standfläche, Beschriftungsfeld und 150 weiße Deckeleinlagen |
225.00 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10741021
|
Greiner Bio-One
127278 |
Gelb | Star Standfläche, Beschriftungsfeld und 150 weiße Deckeleinlagen |
225.00 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Mit oder ohne Schreibbereich für ID
- Mit Star Standfläche
- Steril
- Nicht-pyrogenisch und nicht-toxisch
- Inklusive 100 weißer Kappeneinsätze
- Polyethylenhülle
- Durchm. x Höhe: 12.4 x 83 mm
Service Plan
Nr.
Spezifikation
Polypropylen | |
Steril |