Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s™ 4 ml-Röhrchen aus Polypropylen mit Rundboden und Schraubverschluss mit Außengewinde
GREENER_CHOICE
Optimal zur Lagerung von Zellkulturen, Gewebeproben, mikrobiologischen Proben, Proben von menschlichem oder tierischem Gewebe sowie von Antikörper-, RNA-, DNA- und Proteinproben.
Marke:  Greiner Bio-One 127278
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10741021
  • 178.09 CHF / 300 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Mit oder ohne Schreibbereich für ID
  • Mit Star Standfläche
  • Steril
  • Nicht-pyrogenisch und nicht-toxisch
  • Inklusive 100 weißer Kappeneinsätze
  • Polyethylenhülle
  • Durchm. x Höhe: 12.4 x 83 mm
Service Plan
Nr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12,4 mm
Gelb
Rund
Außen
83 mm
Steril
Röhrchen für Kryolagerung
4 mL
Polypropylen
Sternfuß, Beschriftungsfeld und 150 weiße Deckeleinsätze
Polyethylen-Gehäuse
Schraubgewinde
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Cryo.s™ 4 ml-Röhrchen aus Polypropylen mit Rundboden und Schraubverschluss mit Außengewinde > Mit Außengewinde, gelbe Kappe; mit ID-Beschriftungsfeld