Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s™ 4 ml-Röhrchen aus Polypropylen mit Rundboden und Schraubverschluss mit Außengewinde
Optimal zur Lagerung von Zellkulturen, Gewebeproben, mikrobiologischen Proben, Proben von menschlichem oder tierischem Gewebe sowie von Antikörper-, RNA-, DNA- und Proteinproben.
Marke: Greiner Bio-One 127263
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Mit oder ohne Schreibbereich für ID
- Mit Star Standfläche
- Steril
- Nicht-pyrogenisch und nicht-toxisch
- Inklusive 100 weißer Kappeneinsätze
- Polyethylenhülle
- Durchm. x Höhe: 12.4 x 83 mm
Service Plan
Nr.
Spezifikation
Röhrchen für Kryolagerung | |
Naturfarben | |
Rund | |
Außengewinde | |
83 mm | |
Steril |
12,4 mm | |
4 mL | |
Polypropylen | |
Star Standfläche, Beschriftungsfeld und 150 weiße Deckeleinlagen | |
Schachtel aus Polyethylen | |
Schraubgewinde |