Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s™ Polypropylenröhrchen mit rundem Boden und Innengewindekappe, 2 ml
Aus hochwertigem Polypropylen, das eine hohe thermische Beständigkeit gewährleistet.
222.84 CHF
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Bodenform | Modell | Gewindetyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Bodenform | Modell | Gewindetyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10218460
![]() |
Greiner Bio-One
121263 |
Naturfarben | Rund | ID-Schreibbereich | intern |
222.84 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Innengewinde hat Silikondichtung
- Mit ID-Schriftfeld
- Steril
- Nicht-pyrogenisch und nicht toxisch
- Enthält 150 weiße Deckeleinsätze
- Polyethylen-Gehäuse
- Mit oder ohne Sternfuß
- Durchmesser x Höhe: 12
Spezifikation
Polypropylen | |
Steril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Cryo.s™ Polypropylenröhrchen mit rundem Boden und Innengewindekappe, 2 ml