Learn More
RETSCH Kryokit MM301, mit Isolierbehälter 1 und 4 Liter, 2 Zange und 1 Schutzbrille
Marke: RETSCH 22.354.0001
579.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23265" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
Kryo-Kit | |
Für MM301 | |
2 isolierte Behälter: 1 und 4 l; 2 Paar Mahlbecherzangen; 1 Schutzbrille |