Learn More
N-(2-Ethoxyphenyl)-3-methylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15466308
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15466308 250 mg 250mg
15456308 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15466308 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59872.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 349096-36-2
Formula molecolare C16H17NO2
Molecular Weight (g/mol) 255.317
Numero MDL MFCD00784144
InChI Key WVKNKVSKPRDADI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-2-ethoxyphenyl-3-methylbenzamide, cbmicro_018461
PubChem CID 2842554
IUPAC Name N-(2-ethoxyphenyl)-3-methylbenzamide
SMILES CCOC1=CC=CC=C1NC(=O)C2=CC(=CC=C2)C
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Ethoxyphenyl)-3-methylbenzamide
Quantità 250 mg
Peso formulazione 255.32
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.