Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Pinke, wasserdichte, ellenbogenlange Kryogenik-Handschuhe
Artikelnummer. 30245499
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1 Paar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30245499 Mittel 1 Paar
30245501 Groß 1 Paar
30245500 Extragroß 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nicht geeignet zum Eintauchen in flüssigen Stickstoff, zur Verwendung in der Nähe offener Flammen oder in Gefahrenbereichen, in denen eine Entzündung auftreten kann.
Artikelnummer. 30245499 Lieferant Tempshield™ Lieferanten-Nr. PEBMWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00 CHF
    214.33 CHF / 1 Paare
    Sparen 63.67 CHF
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nicht geeignet zum Eintauchen in flüssigen Stickstoff, zur Verwendung in der Nähe offener Flammen oder in Gefahrenbereichen, in denen eine Entzündung auftreten kann.
Eine dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern. Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
  • Cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F)
  • Thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes
  • State-of-the art materials and multi-layered construction allow for a maximum level of thermal protection, flexibility, and dexterity
  • High performance, thermal lining wicks moisture away from hands to maintain comfort over extended periods of wear
  • Ideal for applications where function is important and safety is critical
  • Not intended for immersion in liquid nitrogen or other cryogenic liquids
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420, EN 511
Beschreibung Ellenbogenlänge
Farbe Rosa
Hand Spezifisch
Material Gewebe
Produkttyp Wasserfeste Kryo-Handschuhe
Größe Mittel
Norm EN 388 Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dispensieren/Transferieren kryogener Flüssigkeiten, Entfernen von Proben aus kryogenen Flüssigkeiten und Öffnen kryogener Behälter mit der Gefahr einer Exposition gegenüber Flüssigkeiten/Spritzern
Serie Cryo-Gloves™
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -320 °F
Min. Temperatur (metrisch) -196 °C
Länge (angloamerikanisch) 17,3 bis 19,8 in.
Länge (metrisch) 44 bis 50 cm