Learn More
Thermo Scientific™ Kälteschutzhandschuhe - mittlere Armlänge
Artikelnummer. 15639316 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
XL
Packungsgröße:
1 Paar
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15639316 XL 1 Paar
15383194 Klein 1 Paar
14835061 Mittel 1 Paar
12763847 Groß 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15639316 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 189563
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dem ausgezeichneten thermischen Schutz dieser Kryo-Handschuhe können Sie mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung sicher arbeiten.
  • Komfortabler, leichter und luftdurchlässiger Schutz
  • Seitenklick-Blitzverschluss-Schnalle zum schnellen An- und Ausziehen
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Beschreibung Länge bis mittlerer Unterarm
Farbe Blau
Hand Spezifisch
Größe XL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 35,6 cm