Learn More
Citric acid, Electrophoresis Grade, 99.5+%
Codice prodotto. 15466319
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15466319 100 g 100g
15476319 500 g 500g
15486319 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15466319 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J64322.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
Citric acid is a starting point in the Krebs cycle and is a key intermediate in metabolism. It has anticoagulant activity; as a calcium chelator, it forms complexes that disrupt the tendency of blood to clot. It may be used to adjust pH and as a sequestering agent for the removal of trace metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Citric acid is a starting point in the Krebs cycle and is a key intermediate in metabolism. It has anticoagulant activity; as a calcium chelator, it forms complexes that disrupt the tendency of blood to clot. It may be used to adjust pH and as a sequestering agent for the removal of trace metals.
Solubility
Soluble in water. Also soluble in alcohol and methanol. Insoluble in chloroform and benzene.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-92-9
Formula molecolare C6H8O7
Molecular Weight (g/mol) 192.12
Numero MDL MFCD00011669
InChI Key KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC Name acido 2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilico
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Citric acid
pH 1.6
Punto di fusione 153°C to 154°C
Colore White
Densità 1.665
Quantità 100 g
Odore Odorless
Forma fisica Powder
Sensibilità Hygroscopic
Beilstein 782061
Indice di Merck 14,2326
Informazioni di solubilità Soluble in water. Also soluble in alcohol and methanol. Insoluble in chloroform and benzene.
Peso formulazione 192.13
Percent Purity ≥99.5%
Grado Elettroforesi
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.