Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™
Artikelnummer. 16052252
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Schulter
Unterarmlang
Packungsgröße:
1 Paar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell unitSize
16052252 Schulter 1 Paar
11863881 Unterarmlang 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16052252 Lieferant Tempshield™ Lieferanten-Nr. SHS
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
State of the art materials and multi-layered construction of Cryo-Gloves™ allows maximum thermal protection, flexibility and dexterity which are essential for function and safety. High performing, thermal inner lining wicks away moisture, maintaining comfort over extended periods.
  • Für Schutz in extrem kalten Umgebungen bis zu -196 °C.
  • Maximaler Wärmeschutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
  • Das Innenfutter leitet Feuchtigkeit ab und sorgt für zusätzlichen Komfort bei längerem Gebrauch
  • CE-Kat. II, EN 511, EN 388, EN 420
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kategorie II, EN 511, EN 388, EN 420
Farbe Blau
Produkttyp Kryo-Handschuhe
Größe Klein
Modell Schulter
Temperature (Metric) Max -196 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Handhabung von Trockeneis, Tiefkühlgeräten mit niedrigen und extrem niedrigen Temperaturen, geschlossenen Kryoröhrchen