Learn More
Fisherbrand™ Blaue Kryo-Box aus Karton
Die Fisherbrand™ blaue Kryo-Box aus Karton enthält Deckel und Trennwände und eignet sich für die Lagerung wertvoller Materialien in mechanischen Tiefkühlgeräten.
Brand: Fisherbrand™ FB71223
40.58 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Aus Karton
- Box außen blau
- Mit Trennwänden und Deckel
- Geeignet für die Lagerung in mechanischen Tiefkühlgeräten
Specifications
Deckel | |
Quadratisch | |
Mechanische Kühlschränke | |
136 x 136 x 75 mm | |
136 mm | |
1,05 kg |
Pappe | |
Kryobox | |
10/Packung | |
136 mm | |
75 mm |
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Kraftpaket für die Genomik
Stärken Sie Ihre Pipeline von der PCR bis zur Sequenzierung.Aktionscode: 24117Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.