Learn More
CRYBB3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 21009-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16840595
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Crystallins are the domit structural components of the vertebrate eye lens.
Spezifikation
Spezifikation
CRYBB3
Polyclonal
Unconjugated
CRYBB3
Beta B3 crystallin, Beta crystallin B3, CATCN2, CRYB3, CRYBB3, crystallin, beta B3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
12962, 1417, 64349
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.49 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P02524, P26998, Q9JJU9
Crybb3
CRYBB3 Fusion Protein Ag15212
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat