Learn More
Crotylchlorid, (Tech.), 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 154801000
Additional Details : CAS : 591-97-9 Gewicht : 0.14200kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Crotyl chloride | |
591-97-9,563-52-0,1190-22-3 | |
Farblos | |
80.0°C to 85.0°C | |
Echt | |
Glasflasche | |
1.4300 to 1.4360 | |
MFCD00000987 | |
01, II, 176 | |
15, 2130 | |
Solubility in water:+/- 14g/L (20°C) | |
0.46 mPa.s (20°C) | |
70% | |
Flüssig |
tech., 70% | |
-65.0°C | |
0.9200g/mL | |
−15°C | |
65% min. (GC) | |
C4H7Cl | |
CH3CH=CHCH2Cl | |
100 mL | |
0.92 | |
1-Chloro-2-butene | |
90.55 | |
90.55 | |
Eigenschaften |
Sicherheit und Handhabung
- Crotyl chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.