Learn More
Crotonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-94119
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
107-93-7
C4H6O2
86.09
MFCD00002701
LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
crotonic acid, e-but-2-enoic acid, but-2-enoic acid, trans-2-butenoic acid, trans-crotonic acid, 3-methylacrylic acid, e-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 2e-but-2-enoic acid, e-crotonic acid
637090
CHEBI:41131
(E)-But-2-ensäure
CC=CC(=O)O
107-93-7
C4H6O2
86.09
MFCD00002701
LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
crotonic acid, e-but-2-enoic acid, but-2-enoic acid, trans-2-butenoic acid, trans-crotonic acid, 3-methylacrylic acid, e-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 2e-but-2-enoic acid, e-crotonic acid
637090
CHEBI:41131
(E)-But-2-ensäure
CC=CC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Crotonic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 72.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 185.0°C
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3CH=CHCO2H
Menge 500 g
Beilstein 02, IV, 1491
Merck Index 15, 2588
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 94g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone and toluene
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Crotonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.