missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Crocetin, TRC

Artikelnummer. 30005488
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005488 100 mg 100 Milligramm
30003693 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005488 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC794950100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 27876-94-4
Summenformel C20 H24 O4
Molekulargewicht (g/mol) 328.4
Synonym 2,4,6,8,10,12,14-Hexadecaheptaenedioic acid, 2,6,11,15-tetramethyl-, (all-E)- (8CI), 8,8'-Diapo-ψ,ψ-carotenedioic acid, Crocetin (6CI), (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)-2,6,11,15-Tetramethyl-2,4,6,8,10,12,14-hexadecaheptaenedioic acid, Apocarotenic acid, Crocetin (stable), NSC 407300, Stable crocetin, Transcrocetin, trans-Crocetin, α-Crocetin
IUPAC-Name (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)-2,6,11,15-Tetramethylhexadeca-2,4,6,8,10,12,14-Heptaendiosäure
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C(=O)O)\C=C\C=C(/C)\C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material trans-Crocetin
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H24O4/c1-15(11-7-13-17(3)19(21)22)9-5-6-10-16(2)12-8-14-18(4)20(23)24/h5-14H,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)/b6-5+,11-7+,12-8+,15-9+,16-10+,17-13+,18-14+
Formelmasse 328.1675
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.