Learn More
Chroma Gesellschaft™ VIAL, 2ML CRIMP TOP, AMBER (PACK OF 100)
Marke:  Chroma Gesellschaft™ 32011-1232A
Additional Details : Gewicht : 0.25740kg
Artikelnummer. 10732582
  • 16.20 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 19-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Spezifikation
Bernsteinfarben
2 mL
100
100/Packung