Learn More
JG Finneran Associates™ Bördelkappen
Diese Verschlüsse eignen sich für 11-mm-Standard-Chromatographiefläschchen. JG Finneran™ Bördelverschlüsse zeichnen sich durch eine offene Oberseite aus, die ein Befüllen und Entnehmen von Proben mit einer Spritze ermöglicht.
Marke: JG Finneran Associates™ 5140-11R
Additional Details : Gewicht : 0.23940kg
Beschreibung
- Aus qualitativ hochwertigstem Aluminium
- Mit PTFE-Verschluss
- Verschlüsse sind zur einfachen Probenidentifizierung in einer Vielzahl von Farben erhältlich.
Spezifikation
Naturkautschuk | |
PTFE, Naturkautschuk, Aluminum | |
1000 Packung | |
11 mm |
Rot | |
Transparentes PTFE/Rotes Gummi | |
Bördelkappe |