Learn More
JG Finneran Associates™ Bördelkappen
Diese Verschlüsse eignen sich für 11-mm-Standard-Chromatographiefläschchen. JG Finneran™ Bördelverschlüsse zeichnen sich durch eine offene Oberseite aus, die ein Befüllen und Entnehmen von Proben mit einer Spritze ermöglicht.
Marke: JG Finneran Associates™ 5550-11
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Aus Aluminium der höchsten Qualität
- Mit PTFE-Versiegelung
- Versiegelungen sind für eine einfache Probenidentifizierung in einer Vielzahl an Farben lieferbar
Spezifikation
Silikon | |
PTFE, Silikon, Poly | |
1000/Packung | |
11 mm |
Durchsichtig | |
PTFE/Silikon | |
Bördelverschluss |