Learn More
JG Finneran Associates™ Bördelkappen
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Rot
Rot, Blau
Rot, Durchsichtig
Rot, Gelb
Rot, Grün
Rot, Silberfarben
Silber
Silberfarben
Verschlussgröße:
11 mm
20 mm
Material:
PTFE, Aluminium
PTFE, Aluminum
PTFE, Gummi, Aluminium
PTFE, Gummi, Poly
PTFE, Naturkautschuk, Aluminum
PTFE, Silikon, Aluminium
PTFE, Silikon, Aluminum
PTFE, Silikon, Poly
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Aus qualitativ hochwertigstem Aluminium
- Mit PTFE-Verschluss
- Verschlüsse sind zur einfachen Probenidentifizierung in einer Vielzahl von Farben erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | PTFE |
| Farbe | Silberfarben |
| Material | PTFE, Aluminum |
| Septum | PTFE-Dichtung |
| Menge | 1000/Packung |
| Typ | Bördelverschluss |
| Verschlussgröße | 11 mm |