Learn More
DWK Life Sciences Bördelkappe , ND20
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Septum:
Butyl schwarz
Butyl/PTFE
PTFE/Silikon
PharmaFix
Modell:
Druckentlastung
Magnetisch
Standard
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Die Qualität einer Bördeldichtung hängt stark von der richtigen Kalibrierung des Bördelwerkzeugs ab, mit dem der Verschluss auf dem Fläschchen angebracht wird. Eine zu enge oder zu lose Bördelung beeinträchtigt die Qualität der Versiegelung. Um gute Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie das Bördelwerkzeug regelmäßig neu kalibrieren und die Qualität der Versiegelung bei jedem Bördelnn überprüfen.
- Die Dichtungen mit Druckentlastung verfügen über integrierte Brücken und Kerblinien, die es ermöglichen, Druck abzulassen, wenn der Innendruck 3,0 ±0,5 bar übersteigt.
- Die magnetischen Dichtungen sind mit Autosamplern mit magnetischem Transportmechanismus kompatibel.
- Verpackt in PE-Beuteln mit Abreißfolienstreifen für Manipulationssicherheit und Wiederverschließbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 20 mm |
| Farbe | silber |
| Außendurchmesser (metrisch) | 20,7 mm |
| Material | Aluminium, Butyl schwarz |
| Septum | Butyl schwarz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC) |
| Modell | Standard |
| Härte | 50 ± 5 Reihe A |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Höhe (metrisch) | 7,5 mm |
| Mehr anzeigen |