Learn More
DWK Life Sciences Bördelkappe , ND20
Artikelnummer. 16646872 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Septum:
Butyl schwarz
Butyl/PTFE
PTFE/Silikon
PharmaFix
Modell:
Druckentlastung
Magnetisch
Standard
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 16646872
Marke: DWK Life Sciences 225692
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kappen für Headspace-Fläschchen sind in drei verschiedenen Typen erhältlich: Standard, mit Überdrucksicherung und magnetisch.
Die Qualität einer Bördeldichtung hängt stark von der richtigen Kalibrierung des Bördelwerkzeugs ab, mit dem der Verschluss auf dem Fläschchen angebracht wird. Eine zu enge oder zu lose Bördelung beeinträchtigt die Qualität der Versiegelung. Um gute Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie das Bördelwerkzeug regelmäßig neu kalibrieren und die Qualität der Versiegelung bei jedem Bördelnn überprüfen.
  • Die Dichtungen mit Druckentlastung verfügen über integrierte Brücken und Kerblinien, die es ermöglichen, Druck abzulassen, wenn der Innendruck 3,0 ±0,5 bar übersteigt.
  • Die magnetischen Dichtungen sind mit Autosamplern mit magnetischem Transportmechanismus kompatibel.
  • Verpackt in PE-Beuteln mit Abreißfolienstreifen für Manipulationssicherheit und Wiederverschließbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Farbe silber
Außendurchmesser (metrisch) 20,7 mm
Material Aluminium, Butyl grau / PTFE natur
Septum Butyl/PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Modell Druckentlastung
Härte 55 ± 5 Reihe A
Autoklavierbar Autoklavierbar
Höhe (metrisch) 7,5 mm
Menge 100
Dicke (metrisch) 2,3 mm
Typ Oben offen
Verschlussgröße ND20