Learn More
DWK Life Sciences Crimp-Verschlusskappe, ND20
Artikelnummer. 16636872 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Septum:
Butyl
Butyl schwarz
Butyl, PTFE, PharmaFix
Butyl/PTFE
PTFE/Silikon
PharmaFix
Modell:
Druckentlastung
Magnetisch
Standard
Packungsgröße:
100 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Modell Packungsgröße
16636872 Butyl/PTFE Standard 100 Stück
16646872 Butyl/PTFE Druckentlastung 100 Stück
16656872 Butyl schwarz Standard 100 Stück
16666872 Butyl Druckentlastung 100 Stück
16676872 PTFE/Silikon Standard 100 Stück
16696872 Butyl, PTFE, PharmaFix Druckentlastung 100 Stück
16606882 PharmaFix Standard 100 Stück
16616882 Butyl/PTFE Magnetisch 100 Stück
16626882 PTFE/Silikon Magnetisch 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 16636872 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 4225691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.26 CHF
    23.02 CHF / 100 Stück
    Sparen 9.24 CHF
    28% Rabatt
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kappen für Kopfraum-Fläschchen sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Standard, Druckentlastung und magnetisch.
Die Qualität einer Bördeldichtung hängt stark von der richtigen Kalibrierung des Bördelwerkzeugs ab, mit dem der Verschluss auf dem Fläschchen angebracht wird. Eine zu enge oder zu lose Bördelung beeinträchtigt die Qualität der Versiegelung. Um gute Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie das Bördelwerkzeug regelmäßig neu kalibrieren und die Qualität der Versiegelung bei jedem Bördelnn überprüfen.
  • Die Dichtungen mit Druckentlastung verfügen über integrierte Brücken und Kerblinien, die es ermöglichen, Druck abzulassen, wenn der Innendruck 3,0 ±0,5 bar übersteigt.
  • Die magnetischen Dichtungen sind mit Autosamplern mit magnetischem Transportmechanismus kompatibel.
  • Verpackt in PE-Beuteln mit Abreißfolienstreifen für Manipulationssicherheit und Wiederverschließbarkeit
Specifications
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Farbe silber
Außendurchmesser (metrisch) 20,7 mm
Material Aluminium, Butyl grau / PTFE natur
Septum Butyl/PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Modell Standard
Härte 55 ± 5 Reihe A
Menge 100
Dicke (metrisch) 2,3 mm
Verschlussgröße ND20
Autoklavierbar Autoklavierbar
Höhe (metrisch) 7,5 mm
Produkttyp Oben offene Kappe