Learn More
DWK Life Sciences Bördelkappe, ND11
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Material:
Natur-Rot-Gummi, durchsichtig, FEP
Rotes Gummi, transparentes PTFE
Rotes Gummi, weißes PTFE
Rotes PTFE, weißes Silikon
Weißes Silikon, Rotes PTFE
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Die Qualität einer Bördeldichtung hängt stark von der richtigen Kalibrierung des Bördelwerkzeugs ab, mit dem der Verschluss auf dem Fläschchen angebracht wird. Eine zu enge oder zu lose Bördelung beeinträchtigt die Qualität der Versiegelung. Um gute Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie das Bördelwerkzeug regelmäßig neu kalibrieren und die Qualität der Versiegelung bei jedem Bördelnn überprüfen.
- Verpackt in PE-Beuteln mit Abreißfolienstreifen für Manipulationssicherheit und Wiederverschließbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Silber |
| Material | Rotes Gummi, weißes PTFE |
| Enthält | Mit Einlage |
| Verschlusstyp | Oben offen |
| Verschlussgröße | ND20 |