Learn More
Fisherbrand™ CRF-1 Controlled Rate Freezer
Artikelnummer. 17255146 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
16 x 0,5 ml-CBS-Hochsicherheits-Pailletten
55 x 1,8 ml-Kryofläschchen (max. Befüllung 0,5 ml)
Flache Platte für verschiedene Objekte oder Gefäße
Platte für 10 x 0,5 ml-CBS-Hochsicherheits-Halme und 12 x 1,8 ml-Kryofläschchen (max. Befüllung 0,5 ml)
Platte für 12 x 0,3 ml-IMV-Halme und 12 x 1,8 ml-Kryofläschchen (max. Befüllung 0,5 ml)
Temperaturbereich:
-100 °C Minimum
-80°C min.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17255146
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This liquid nitrogen-free and cryogen-free controlled rate freezer is ideal for research into the cryopreservation of a wide range of materials, including embryos, stem cells, mammalian cells, spermatozoa, antibodies, tissue sections and rodent organs.
Im Gegensatz zu herkömmlichen, auf Flüssigstickstoff basierenden Kühlgeräten mit Stufenregelung stellt das CRF-1 kein Kontaminationsrisiko dar und kann in Reinräumen und Barriere-Einrichtungen verwendet werden. Das CRF1 ist leise, passt bequem auf eine Arbeitsfläche und sein Leistungsverhalten hinsichtlich der Zellviabilität nach dem Einfrieren ist vergleichbar oder besser als bei herkömmlichen Flüssigstickstoff-Tiefkühlgeräten. Da kein Alkohol verwendet wird, besteht auch kein potenzielles Brandrisiko. Das CRF-1 kühlt mit Pailletten auf -100 ºC herunter.
Die Kühlrate des CRF-1 wird präzise gesteuert, wodurch Genauigkeit und Reproduzierbarkeit über das Gefrierprofil hinweg gewährleistet werden, insbesondere in der wichtigen Keimbildungs- oder Aussaatphase. Dies gewährleistet eine optimale Rückgewinnung von Zellen nach dem Auftauen. Die Bedienung ist einfach und kann mit oder ohne PC erfolgen; Daten können über die PC-Software protokolliert werden und Kühlprofile werden direkt angezeigt. Verschiedene Kühlprofile sind über ein Drop-down-Menü verfügbar, und es können benutzerdefinierte Profile geschrieben werden.
Das CRF-1 ist äußerst vielseitig und kann in der Forschung zur Kryokonservierung einer Vielzahl von Materialien in Kryoröhrchen, Pailletten, Beuteln, Mikrotiterplatten und Matrix-96-Well-Blockplatten in den folgenden Bereichen verwendet werden:
  • Transgene Embryonenforschung
  • Stammzellforschung
  • Klinische und Forschungsproben, z. B. Lymphozyten und Gewebezelllinien in herkömmlichen Kryoröhrchen
  • Verschiedene Säugetierzellen einschließlich Kardiomyozyten, Fett-, Leber- und Muskelgewebe
  • Stammzellen aus Nabelschnurblut
  • Adhärente Zellen und Stammzellen in Mikrotiterplatten
  • Zellsuspensionen in nummerierten/barcodierten Arrays
  • Integration von Robotern – das CRF-1 wurde auch erfolgreich in Robotersysteme integriert
  • Geeignet für Anwendungen bei der veterinärmedizinischen IVF
Hauptvorteile und -merkmale:
  • Präzise und reproduzierbare Steuerung der Kühlraten und Probentemperaturen
  • Einfach zu verwenden und Keimbildung/Aussaat der Proben kann in-situ erfolgen
  • Lineare und nicht-lineare Kühlprofile
  • Geringe Betriebskosten: schätzungsweise 1 % des Flüssigstickstoff-gesteuerten Gefriervorgangs
  • Für Paillettenanwendungen wird die Temperatur am Ende des Zyklus bei -100 ºC gehalten, bis das Tiefkühlgerät ausgeschaltet wird
  • Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV): vollständiger Zyklus bei Stromausfall (Lieferung als optionales Zubehör)
  • CE-Kennzeichnung (für Laborzwecke)
  • Wartung und Kalibrierung verfügbar
Technische Daten:
  • Eine Vielzahl fester Platten ist erhältlich (Standard-Pailletten, Hochsicherheits-Pailletten, Kryoröhrchen, Kryozytenbeutel und Mikrotiterplatten)
  • Das Tiefkühlgerät kann als eigenständiges, vorprogrammiertes Gerät betrieben oder an einen Steuerungs-PC angeschlossen werden (Computer mit serieller Schnittstelle, Steuerungssoftware und Windows)
  • Software zur Konfiguration vorhandener Profile, Erstellung neuer benutzerdefinierter Profile, Datenprotokollierung und Berichterstellung (alle Daten werden in einem verschlüsselten und Excel-lesbaren Format protokolliert)
  • Standardmäßige, voreingestellte Kühlprofile sind verfügbar
  • Notstromversorgung: USV mit 750 VA, die das Tiefkühlgerät im Falle eines Stromausfalls 3 Stunden betreiben kann
  • Nahtlose Reinigung ohne Schmutzfallen; kann mit Standard-Wischtüchern gereinigt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Cryogenic Freezer
Temperaturbereich -80°C min.
Kammermaterial Aluminium
Zertifizierung/Konformität RoHS, CE, UKCA, RoHS, CE, UKCA
Modell Benchtop
Farbe Grau
Gewährleistung 3 Jahre
Abtauen Automatisch
Abmessungen (T x B x H) außen 264 x 367 x 445 mm
PC-Programmierbarkeit CRF-1 Anwendersoftware
Stromstärke 2,5 A
Steckertyp EU, UK, US
Elektrische Anforderungen 100/240 V (Netzstromversorgung), 24 V DC (Geräteversorgung)
Frequenz 50/60 Hz
Wirkleistung 150 W
Kompressor CFC-free
Gewicht (angloamerikanisch) 21.6 lb.
Gewicht (metrisch) 9.8 kg
Aufnahmevermögen 55 x 1,8 ml-Kryofläschchen (max. Befüllung 0,5 ml)