Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kresolrot-Natriumsalz
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kresolrot, Natriumsalz dient als Bestandteil von Polymerase-Kettenreagenz-Systemen. Es ist nützlich als pH-Indikator mit Farbänderungen bei pH 0.2 – 1.8 und pH 7.1 – 8.8. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei molekularbiologischen Reaktionen anstelle anderer Ladefarbstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, verdünnte Alkohole, Säuren, Laugen und Ethanol.
Hinweise
Übergangsintervall (Säure): pH 0.2 (rot) bis pH 1.8 (gelb); (alkalisch) pH 7.2 (gelb) bis pH 8.8 (rot)Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Kresolrot, Natriumsalz dient als Bestandteil von Polymerase-Kettenreagenz-Systemen. Es ist nützlich als pH-Indikator mit Farbänderungen bei pH 0.2 – 1.8 und pH 7.1 – 8.8. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei molekularbiologischen Reaktionen anstelle anderer Ladefarbstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, verdünnte Alkohole, Säuren, Laugen und Ethanol.
Hinweise
Übergangsintervall (Säure): pH 0.2 (rot) bis pH 1.8 (gelb); (alkalisch) pH 7.2 (gelb) bis pH 8.8 (rot)Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cresol Red sodium salt |
| Schmelzpunkt | ∼250°C (decomposition) |
| Summenformel | C21H17NaO5S |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,dilute alcohols,acids,alkalies and ethanol. |
| Formelmasse | 404.42 |
| Menge | 25 g |