Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kresolrot, Indikatorqualität, rein Artikelnummer.: 10704294
Thermo Scientific Chemicals Kresolrot, Indikatorqualität, rein
Artikelnummer. 10704294 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10704294
Marke: Thermo Scientific Chemicals 151381000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1733-12-6 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1733-12-6
Summenformel C21H18O5S
Molekulargewicht (g/mol) 382.43
MDL-Nummer MFCD00005878
InChI-Schlüssel OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73013
ChEBI CHEBI:86218
IUPAC-Name 4-[3-(4-Hydroxy-3-Methylphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-3-Methylphenol
SMILES CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cresol Red
Schmelzpunkt 290.0°C
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 2568
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dil. acids, dil. alkalies and ethanol,, insoluble in diethyl ether, benzene
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 382.42
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 1500 min. (572nm, in 0.01N NaOH)
Visuelles Übergangsintervall from pH 7.0 (orange) to pH 8.8 (purple)
Farbe Braun-rot oder grün
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0465116 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Artikelnummer151380250,151380050,151381000
ChargennummerA0459037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Artikelnummer151380250,151380050,151381000
ChargennummerA0456011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2023 Artikelnummer151380250,151380050,151381000
ChargennummerA0398445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer151380250,151380050,151381000
ChargennummerA0393459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer151380250,151380050,151381000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kresolrot, Indikatorqualität, rein >