missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Cresol Red Indicator, ≥83%, Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15603830

Cresol Red Indicator, ≥83%, Honeywell™ Fluka™

Artikelnummer. 15603830 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15603830

Marke: Honeywell-Fluka 3265310G

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Indikator

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1733-12-6
Summenformel C21H18O5S
Molekulargewicht (g/mol) 382.43
MDL-Nummer MFCD00005878
InChI-Schlüssel OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-Cresolsulfonphthalein
PubChem CID 73013
ChEBI CHEBI:86218
IUPAC-Name 4-[3-(4-Hydroxy-3-Methylphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-3-Methylphenol
SMILES CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Kresolrot
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 343399
Formelmasse 382.43 mol
Verlust bei Trocknung 0 bis 5 %
Verpackung Glasflasche
Dichte 0.998 g/cm3
Farbe Braun/Rot
pH 7.2 bis 8.8 (gelb bis rot)
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Cresol Red Indicator, ≥83%, Honeywell™ Fluka™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt