Learn More
Abnova™ CREB1 Split FISH Sonde
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
| Format | Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
| Gen | cAMP reaktives Element-Bindungsprotein 1 |
| Gen-Alias | CREB, MGC9284 |
| Gensymbol | CREB1 |
| Gen-ID (Entrez) | 1385 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Menge | 200 μl |
| Form | Flüssig |