Learn More
Kreatinin, TRC
Artikelnummer. 30007162
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007162 1 g 1 Gramm
30003534 50 mg 50 Milligramm
30003816 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007162 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC7815001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-27-5
Summenformel C4 H7 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 113.118
Synonym 4H-Imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl-, Creatinine (8CI), 1-Methylglycocyamidine, 1-Methylhydantoin-2-imide, 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydroimidazol-4-one, 2-Amino-1-methylimidazolin-4-one, NSC 13123, TEGO Cosmo C 250
IUPAC-Name 2-Amino-3-Methyl-4H-Imidazol-5-on
SMILES CN1CC(=O)N=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Creatinine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
Formelmasse 113.059
Reinheit (%) >95%