Learn More
R&D Systems™ Creatinine Parameter Assay Kit
Creatinine Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke:  R&D Systems™ KGE005
Artikelnummer. 18762364
  • 697.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Creatinine Parameter Assay Kit quantifies multi-species Creatinine in urine (10 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.31 - 20 mg/dL
Biotin
ELISA
0.07 mg/dL
Creatinine Levels in Urine
2 x 96-well Plates
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Creatinine Parameter Assay Kit > Two 96-well plates